Learn More
DHBS, MedChemExpress
Description
DHBS is Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | DHBS |
| CAS | 54970-72-8 |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H3Cl2NaO4S |
| Synonym | DCHBS |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (377.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)(O[Na])=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 265.05 |
| Formula Weight | 265.05 |
| Percent Purity | 97.0% |
| Show More |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?