Learn More
DFF40/CAD Antibody (36A349), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™
Description
DFF40/CAD Monoclonal specifically detects DFF40/CAD in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DFF40/CAD |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 36A349 |
| Conjugate | Janelia Fluor 549 |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CADCaspase-activated nuclease, Caspase-activated deoxyribonuclease, Caspase-activated DNase, CPANDNA fragmentation factor 40 kDa subunit, DFF-40DFF40DFF2DNA fragmentation factor subunit beta, DNA fragmentation factor, 40kDa, beta polypeptide (caspase-activated DNase), EC 3.- |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Anti-DFF40 monoclonal antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 205 to 222 of human DFF40. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?