Learn More
Dextran sulfate sodium salt, MW ca 8,000
Code produit 15444549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15444549 1 kg 1kg
15424549 25 g 25g
15434549 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15444549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62101.A1
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Dextran sulfate is used asa nucleic acid hybridization accelerant. The ability of the polymer to precipitate fibrinogen and low-density lipoproteins from plasma solutions has been used for analysis and for anticoagulant applications. Dextran Sulfate Sodium (DSS) which has proven to have versatile value in Biomedical/clinical research. DSS can be used to study Colitis (Inflammatory Bowel disease) as well as an antiviral as agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-18-1
Molecular Formula (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL Number MFCD00081551
InChI Key BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC Name Dextran sulfate sodium salt
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spécification
Color White to Yellow
Physical Form Powder
Quantity 1 kg
Odor Phenol-like
Merck Index 14,2951
Solubility Information Soluble in water (100mg/ml).
Formula Weight ≈8 kd
Chemical Name or Material Dextran sulfate sodium salt
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.