Learn More
Dextran, MP Biomedicals™
Product Code. 11447860 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
10g
1kg
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11447860 1 kg 1kg
11407860 10 g 10g
11417860 50 g 50g
11427860 100 g 100g
11437860 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11447860 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210150891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31945.00 NOK
    30430.29 NOK / 1kg
    Save 1514.71 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 9004-54-0
Molecular Formula (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molecular Weight (g/mol) 504.44
MDL Number MFCD00130935
InChI Key FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC Name Dextran
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifica
Color White
Physical Form Powder
Quantity 1 kg
Formula Weight 35000 to 50000
Grade Not Available
Chemical Name or Material Dextran
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.