Få mere at vide
Få mere at vide
Dexamethasone 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beskrivelse
Dexamethasone 1.0 mg/ml in Methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Dexamethasone |
| CAS | 50-02-2 |
| Analyte or Component Names | Dexamethasone |
| Shipping Condition | Ice Pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C22 H29 F O5 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Betamethasone Imp. A (EP), Dexamethasone Acetate Imp. A (EP), Dexamethasone Sodium Phosphate Imp. A (EP), Dexamethasone, 9-Fluoro-11 beta,17,21-trihydroxy-16 alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Impurity A, Dexamethasone Acetate Impurity A, Dexamethasone Isonicotinate Impurity A, Dexamethasone Sodium Phosphate Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1 S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28 H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | F[C@@]12 [C@]([C@]3([C@](C)(C[C@@H]1 O)[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C3)[H])(CCC=4 [C@]2(C)C=CC(=O)C4)[H] |
| IUPAC Name | (8 S,9 R,10 S,11 S,13 S,14 S,16 R,17 R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?