Learn More
Devarda's Alloy, For analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15864550
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Packungsgröße:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15864550 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15864550 Lieferant Supelco Lieferanten-Nr. 1053411000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 8049-11-4
Appearance Gray solid
Quantity 1 kg
Odor Odorless
Packaging Plastic bottle
Form Solid
Molecular Formula Al9Cu10Zn
Synonym devarda's alloy, devarda's alloy, granular, al.cu.zn, devarda's alloy, p.a., alumane copper zinc, devarda's alloy, puriss. p.a., devarda's alloy, saj special grade, devarda's alloy, powder,-100 mesh, devarda's alloy, filings, +100 mesh, devarda inverted exclamation mark s alloy
InChI Key MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al].[Cu].[Zn]
IUPAC Name aluminum;copper;zinc
Molecular Weight (g/mol) 943.67
PubChem CID 16211762
Formula Weight 5.79. (molar mass)
Chemical Name or Material Devarda's Alloy
Mehr anzeigen Weniger anzeigen