missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmin Monoclonal Antibody (OTI6H3), TrueMAB™, OriGene

Product Code. p-7225312
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
100µL
30µL
Artikelnummer. Quantity unitSize
17549014 30 μL 30µL
17529014 100 μL 100µL
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17549014

Marke: Origene Technologies TA814331S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

Desmin Monoclonal antibody specifically detects Desmin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Spezifikation

Antigen Desmin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone OTI6H3
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene DES
Gene Accession No. P17661, P31001, P48675
Gene Alias CMD1I; CSM1; CSM2; DES; Desmin; desmin-like protein; FLJ12025; FLJ39719; FLJ41013; FLJ41793; I79_018932; intermediate filament protein; LGMD2R; MFM1; muscle-specific intermediate filament desmin; muscle-specific intermediate filament protein; mutant desmin p.K241E; SCPNK; similar to desmin
Host Species Mouse
Immunogen Synthetic peptide (the amino acid sequence is considered to be commercially sensitive) within Human Desmin (NP_001918). The exact sequence is proprietary.
Purification Method Protein A/G
Quantity 30 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 13346, 1674, 64362
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.