Learn More
Deslorelin Acetate, TRC
Artikelnummer. 30138215
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30138215 25 mg 25mg
30007467 5 mg 5mg
30006027 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29029025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1642579-30-3
Synonym Deslorelin acetate∣1-9-Luteinizing hormone-releasing factor (swine), 6-D-tryptophan-9-(N-ethyl-L-prolinamide)-, acetate (1:?)∣6-D-Tryptophan-9-(N-ethyl-L-prolinamide)-10-deglycinamide-luteinizing hormone-releasing factor (pig) acetate (salt)∣6-D-Trypto
Tekniske data
Purity >95% (HPLC)
Format Neat
Molecular Weight (g/mol) 1342.5
Product Type Metabolite
Quantity 25 mg
Shipping Condition Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.