Learn More
Derenofylline, MedChemExpress
Descrizione
Derenofylline (SLV 320) is a potent, selective and orally active adenosine A1 receptor antagonist, with Ki values of 1 nM, 200 nM and 398 nM for human A1, A3 and A2A receptors respectively. Derenofylline suppresses cardiac fibrosis and attenuates albuminuria without affecting blood pressure in rats.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Derenofylline |
| CAS | 251945-92-3 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H20N4O |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | SLV 320 |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (810.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1CC[C@H](NC2=C3C(NC=C3)=NC(C4=CC=CC=C4)=N2)CC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 308.38 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?