Learn More
Deoxycholic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Deoxycholic acid (cholanoic acid), a bile acid, is a by-product of intestinal metabolism, that activates the G protein-coupled bile acid receptorTGR5.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Deoxycholic acid |
| CAS | 83-44-3 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H40O4 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Cholanoic Acid Desoxycholic acid |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (254.73 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@H](O)C3)C)([H])[C@]4([H])C[C@@H]1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 392.57 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?