Learn More
Demeclocycline hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
500mg
Beschreibung
Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Demeclocycline hydrochloride |
| CAS | 64-73-3 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H22Cl2N2O8 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (199.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (39.90 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@H](O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4Cl)N.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 501.31 |
| Formula Weight | 501.31 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur