Learn More
Dechlorane 602, TRC
Product Code. 30138273
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30138273 50 mg 50mg
17924475 10 mg 10mg
17953395 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30138273 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD22620050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31107-44-5
Molecular Formula C14 H4 Cl12 O
Molecular Weight (g/mol) 613.62
Synonym 1,4:6,9-Dimethanodibenzofuran, 1,2,3,4,6,7,8,9,10,10,11,11-dodecachloro-1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-octahydro-, 1,2,3,4,6,7,8,9,10,10,11,11-Dodecachloro-1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-octahydro-1,4:6,9-dimethanodibenzofuran, Dec 602, Dechlorane 602
IUPAC Name 1,4,5,6,7,11,12,13,14,14,15,15-dodecachloro-9-oxapentacyclo[9.2.1.14,7.02,10.03,8]pentadeca-5,12-diene
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@@H]3[C@@H](O[C@H]4[C@@H]3[C@]5(Cl)C(=C(Cl)[C@@]4(Cl)C5(Cl)Cl)Cl)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Specifica
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H4Cl12O/c15-3-5(17)11(21)7-1(9(3,19)13(11,23)24)2-8(27-7)12(22)6(18)4(16)10(2,20)14(12,25)26/h1-2,7-8H/t1-,2+,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m0/s1
Formula Weight 607.6524
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Dechlorane 602
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.