missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DDX4 Monoclonal Antibody (OTI1G7), TrueMAB™, OriGene
Description
DDX4 Monoclonal antibody specifically detects DDX4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigen | DDX4 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI1G7 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | DDX4 |
| Gene Accession No. | Q61496, Q64060, Q9NQI0 |
| Gene Alias | ATP-dependent RNA helicase DDX4; AV206478; Cvh; Ddx4; D-E-A-D (aspartate-glutamate-alanine-aspartate) box polypeptide 4; DEAD (aspartate-glutamate-alanine-aspartate) box polypeptide 4; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 4; DEAD box polypeptide 4; DEAD box protein 4; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 4; DEAD-box helicase 4; MGC111074; Mvh; mvh / m'vasa; probable ATP-dependent RNA helicase DDX4; putative ATP-dependent RNA helicase DDX4; RVLG; VASA; Vasa homolog; vasa-like gene protein |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?