Learn More
Emma Safety Footwear Daytona S1P Sandal
Product Code. 17572566
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 pair
Code produit. Size unitSize
17572566 45 1 pair
17512566 39 1 pair
17522566 40 1 pair
17532566 41 1 pair
17542566 42 1 pair
17552566 43 1 pair
17562566 44 1 pair
17582566 46 1 pair
17592566 47 1 pair
17502576 48 1 pair
10 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17572566
missing translation for 'mfr': Emma Safety Footwear MM78754745
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Daytona is one of Emma's most breathable shoes. It's an ideal choice for warm, enclosed environments such as those in the Automotive industry.
  • Metal Free
  • Breathable and incredibly comfortable
  • It's not hard to see why the Daytona is one of Emma's most breathable shoes. It's an ideal choice for warm, enclosed environments such as those in the Automotive industry.
  • It features Emma's unique Hydro-Tec™ antibacterial technology, removing moisture and perspiration instantly.
  • Synthetic, reinforced toes and super swift velcro fasteners make the Daytona an ideal choice for all active occupations but especially for people working in Warehousing and Logistics.
  • Industries
    • Logistics & transport
    • Electronics
    • Manufacturing
  • Safety shoe
    • S1P-Safetyshoe with sole plate for dry work
Spécification
Certifications/Compliance ISO 20345:2011
Closure Type Velcro
Color Black, Gray
For Use With (Application) Logistics and Transport, Electronics, Manufacturing
Liner Material Hydro-Tec Antibacterial
Material Nubuck
Size 45
Fit Standard Width
Product Type Safety Shoe
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.