missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Sorbitol, >98%, MP Biomedicals™

Product Code. 11406352 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11406352 1 kg 1kg
11416352 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11406352 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210293801

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 50-70-4
Molecular Formula C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.172
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O

Spécification

Color White
Density 1.47g/mL at −5°C
Quantity 1 kg
Formula Weight 182.2
Percent Purity >98%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material D-Sorbitol
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.