Learn More
D-Panthenol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432339
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16432339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16432339 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1391
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress D-Panthenol is the biologically-active alcohol of pantothenic acid, which leads to an elevation in the amount of coenzyme A in the cell.
D-Panthenol is the biologically-active alcohol of pantothenic acid, which leads to an elevation in the amount of coenzyme A in the cell.
Tekniske data
Chemical Name or Material D-Panthenol
CAS 81-13-0
Color Colorless
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C9H19NO4
Quantity 1 g
Synonym Dexpanthenol
Solubility Information Ethanol : 110 mg/mL (535.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33 mg/mL (160.78 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NCCCO)[C@H](O)C(C)(C)CO
Molecular Weight (g/mol) 205.25
Formula Weight 205.25
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Viscous Liquid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.