Learn More
D-Isoascorbic acid, 100.01%, 98%, MP Biomedicals™
Product Code. 11368919 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11368919 500 g 500g
11358919 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11368919 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210207390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.00 NOK
    817.41 NOK / 500g
    Save 41.59 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-01-2027
Chemical Identifiers
CAS 89-65-6
Molecular Formula C6H7NaO6
Molecular Weight (g/mol) 198.11
MDL Number MFCD00005378
InChI Key IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
PubChem CID 54675810
ChEBI CHEBI:51438
IUPAC Name sodium 5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Specifications
Assay Percent Range 98%
Quantity 500 g
Formula Weight 176.1
Percent Purity 0.98
Grade Reagent
Physical Form Powder
Chemical Name or Material D-Isoascorbic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.