Learn More
D-(-)-Gulono-γ-Lactone, 99.6%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Product Code. 11443751 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
Unit Size:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11443751 5 g 5g
11453751 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11443751 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215121705
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Identifiants chimiques
CAS 6322-07-2
Molecular Formula C6H10O6
Molecular Weight (g/mol) 178.14
InChI Key SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-gulono-1,4-lactone, d---gulonic acid gamma-lactone, gulonolactone, d-gulonic acid gamma-lactone, gulono-1,4-lactone, d-gulonic acid-1,4-lactone, 3r,4s,5s-5-r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3r,4s,5s-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxyoxolan-2-one, d-gulono-gamma-lactone, gulonic acid-1,4-lactone
PubChem CID 165105
IUPAC Name (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
SMILES C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Spécification
Color White
Assay Percent Range 99.6%
Quantity 5 g
Formula Weight 178.1
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material D-(-)-Gulono-γ-Lactone, For HPLC analysis
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.