Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-allo-Isoleucine, 97%
Code produit 11985341 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
Packaging:
Glass Bottle
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
11985341 500 mg Glass Bottle 500mg
11975341 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11985341 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 357435000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1509-35-9 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1509-35-9
Molecular Formula C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
MDL Number MFCD00066445
InChI Key AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Synonym d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2r,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-oh
PubChem CID 94206
ChEBI CHEBI:20899
IUPAC Name (2R,3S)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Melting Point 285.0°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass Bottle
Quantity 500 mg
Specific Rotation − 35.00
Formula Weight 131.18
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material D-allo-Isoleucine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Alloisoleucine
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.