Learn More
D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| CAS | 41220-48-8 |
| Melting Point | >300°C |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C10H11NO2·HCl |
| MDL Number | MFCD00800581 |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, d-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinole-3-carboxylic acid hydrochloride;, 3r-1,2,3,4-terahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride; |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?