Learn More
Descrizione
- Cytodex 1 Gamma is designed by substituting a cross-linked dextran matrix with positively charged N, N-diethylaminoethyl (DEAE) groups distributed throughout the matrix.
- Micro-Carriers Dry Weight: 4.3 × 106
- Surface Area Dry Weight: 0.44 m2/g
Specifica
Specifica
| For Use With (Application) | Applications include the production of large quantities of cells, viruses and recombinant cell products (e.g. interferon, enzymes, nucleic acids, hormones), studies on cell adhesion, diff erentiation and cell function, perfusion column culture systems, microscopy studies, harvesting mitotic cells, isolation of cells, membrane studies, storage and transport of cells, assays involving celltransfer and studies on uptage of labelled compounds |
| Quantity | 300 g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?