Description
- Dissociation enzyme mixes (for research only) for lung are kits intended for the dissociation of lung tissues in single-cell sample preparation workflows
- The kits have been optimized for use with manual and semi-automated tissue disaggregation techniques
- Work effectively at either 4°C or 37°C
- Improved single cell viability and reduced cellular aggregation
- Ready-made solution for lung tissue - Optimized for the dissociation of the different segments that are operative in respective tissue
- Optimized for use with manual tissue disaggregation techniques and semi-automated techniques including the VIA Extractor™ tissue disaggregator
- Performance data is not available for Enzyme mix A (for lung) using semi-automated methods at temperatures of 37°C
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Lyophilized |
| Product Type | Cell Culture Dissociation Reagent |
| Sterility | Non-sterile |
| With Additives | None |
| Without Additives | None |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?