Learn More
Cystamine dihydrochloride, min. 97.0%, MP Biomedicals™
Product Code. 11447540 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11447540 1 g 1g
11457540 5 g 5g
11467540 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11447540 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210049201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 56-17-7
Molecular Formula C4H14Cl2N2S2
Molecular Weight (g/mol) 225.19
InChI Key YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
IUPAC Name 2-(2-aminoethyldisulfanyl)ethanamine;dihydrochloride
SMILES C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Spezifikation
Color White
Assay Percent Range min. 97.0%
Quantity 1 g
Formula Weight 225.2
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Cystamine dihydrochloride