Läs mer
Läs mer
Kartell Cylindrical Test Tube with Screw Cap, Polypropylene
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Closure Color:
Red
Yellow
Sterility:
Non-sterile
Förpackningsstorlek:
Pack of 1000
Beskrivning
- For laboratory use
- For collection and evaluation of samples
- Caps are not autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Closure Color | Yellow |
| Color | Clear |
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Material | Polypropylene |
| Shape | Cylindrical |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering