Learn More
Agencinox™ Cylindrical Shovel
Code produit 11791913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric):
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacity (Metric) unitSize
11791913 2 L Each
11771913 500 mL Each
11781913 1 L Each
10269070 2 L Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11791913 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 923
Estimated Shipment: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Transfer samples without contamination. Agencinox™ Stainless Steel Micro Spatulas are chemically inert and manufactured with smooth surfaces.
  • 18/10 Stainless steel chemical scoop
  • Available in a variety of sizes
Spécification
Product Type Chemical Scoop
Material Stainless Steel (18/10)
Capacity (Metric) 2 L
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.