Learn More
Cyclohexanone oxime, 97%
Product Code. 10340984 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek
100g
2.5kg
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10340984
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 111200025
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 100-64-1 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-64-1
Molecular Formula C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
MDL Number MFCD00001660
InChI Key VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
PubChem CID 7517
IUPAC Name N-cyclohexylidenehydroxylamine
SMILES ON=C1CCCCC1
Tekniske data
Melting Point 88°C to 92°C
Color Beige-Brown to White
Quantity 2.5 kg
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Plastic Bottle
Physical Form Crystalline Powder, Crystals, or Chunks
Assay Percent Range 97%
Linear Formula C6H10(=NOH)
Beilstein 07, 10
Merck Index 10, 2720
Formula Weight 113.16
Percent Purity ≥96.0%
Chemical Name or Material Cyclohexanone oxime, 97%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.