Description
A grade of chemicals for routine research usually controlled by physical criteria and often by assay (by GC).
Specifications
Specifica
| Melting Point | 6.4°C |
| Color | Colorless |
| Density | 0.78g/cm3 at 20°C |
| Quantity | 1 L |
| Explosion Limit | 1.2 - 8.3 Vol % |
| Flash Point | −18°C |
| Ignition Point | 260°C |
| Odor | Sweetish |
| Packaging | Glass |
| Physical Form | Liquid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?