Learn More
CYC-116, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460397
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. Quantity unitSize
16460397 50 mg 50mg
16455026 100 mg 100mg
16414048 10 mg 10mg
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16460397
Marca: Medchem Express HY10558
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress CYC-116 is a potent aurora A and aurora B inhibitor with Kis of 8 and 9 nM, respectively.
CYC-116 is a potent aurora A and aurora B inhibitor with Kis of 8 and 9 nM, respectively.
Specifica
Chemical Name or Material CYC-116
Physical Form Solid
CAS 693228-63-6
Color Light Yellow
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H20N6OS
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Solubility Information DMSO : 15 mg/mL (40.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=C(SC(N)=N1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)=NC=C2
Molecular Weight (g/mol) 368.46
Formula Weight 368.46
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.