Learn More
PEPperCHIP™ Custom Cyclic Peptide Microarray
Product Code. 16307748
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Quantity: 1 Slide
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16307748
missing translation for 'mfr': PEPperCHIP™ PPC.014.001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Custom peptide microarray with up to 5500 different cyclic constrained peptides printed in duplicate. The microarray covers any custom epitope, peptide or antigen collection for antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery or protein-peptide interaction studies.
  • Microarray Content: Custom antigen cyclic constrained peptides, epitope or peptide collections
  • Microarray Layout: 1, 2, 3, 4 , 5 or 16 array copies per microarray
  • Available Amino Acids: L- and D-amino acids, citrulline, acetyllysine and other amino acids with posttranslational modifications
  • Peptide Lengths: Variable with routine synthesis of 7, 10 and 13mer peptides, longer peptides on request
  • Control Peptides: HA, polio and/or flag control peptides, custom controls on request
  • Microarray Format: 75.4 x 25 mm
Specifica
Coating PEGMA/ PMMA, Cystein Pre-attachment
Quantity 1 Slide
Method of Attachment Combinatorial peptide synthesis by amino acid laser printing and thioether cyclization
Thickness (Metric) 1 mm
Certifications/Compliance ISO 9001:2015
Color Transparent
Regulatory Status RUO
Barcode Individual barcode for each microarray
Material Microscopic Glass
Type Peptide Microarray
For Use With (Application) Antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery, protein-peptide interaction studies
Sterility Non-sterile
Dimensions (LxW) 75.4 x 25 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato