Learn More
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat
Código de producto. 17752158
Click to view available options
Dimensions (L x W):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
2286 x 152 cm
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17752158
Marca: Notrax 479C0024BL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Notrax Cushion Trax™ Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations.
  • Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long-wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations
  • Diamond plate pattern provides traction while allowing easy twist turns
  • The design and material composition make this the most versatile matting solution for fatigue relief in both static and dynamic working positions
  • Slip resistance R10 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
  • Tested and certified by the National Floor Safety Institute (NFSI)
  • Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
  • Available yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
  • Bevelled edges on all four sides to minimize risk of tripping
  • UniFusion™ technology engineered to resist in the harshest work environments
Especificaciones
Dimensions (L x W) 2286 x 60 cm
Color Black
Length (English) 75 ft.
Length (Metric) 2286 cm
Material PVC on Microcellular Vinyl Base
Type Industrial and Commercial Matting
Width (Metric) 60 cm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado