Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus xylosus ATCC™ 29971™
Artikelnummer. 12677649
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 Loops/Pack
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
12677649 5 Loops/Pack Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 12677649 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4606502
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media.
Ordering Information:
Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 29971TM*
Description Staphylococcus xylosus ATCC™ 29971™
Format Culti-Loops
Product Type Culti-Loops Quality Control Organism
Target Organism Class Cocci
Test Type Qualitative QC
Quantity 5 Loops/Pack
Strain Designations KL 162 [DSM 20266, LMG 20217, CCUG 7324, CIP 81.66, HAMBI 2057, JCM 2418, NCTC 11043, NRRL B-14776]
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.