Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella oxytoca ATCC™ 700324™
Produktkod. 11964082
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 Loops/Pack
Förpackningsstorlek:
Pack of 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11964082
Brand: Thermo Scientific™ R4603912
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media.
Ordering Information:
Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 700324TM*
Description Klebsiella oxytoca
Detects Klebsiella oxytoca
Format Culti-Loops
Product Type Culti-Loops Quality Control Organism
Target Organism Class Gram-negative Rods
Test Type Qualitative QC
Quantity 5 Loops/Pack
Strain Designations LBM 90.11.033
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.