Beschreibung
- 5 dropout of Complete Supplement Mixture (CSM) of amino acids for S. cerevisiae growth media.
- Time tested formulation is available in complete and dropout formulations
- For use with DOB or YNB with the appropriate nitrogen and carbon sources to custom formulate your own selective Synthetic Defined yeast media
- Double Dropout Complete Supplement Mixture used to select for yeast containing plasmids with specific nutritional markers and to select for gene function in transformation experiments
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | Molecular Biology Certified |
| Content And Storage | Store CSM-Met-Ura powder at ambient temperature (15-30°C). CSM powder is hygroscopic, therefore minimize exposure to air to prolong storage of powder mixture. Store sterile agar medium at 4°C. And liquid medium at 15-30°C in subdued light. |
| Form | Powder |
| Product Type | Cell Culture Media |
| Sterility | Sterile |
| Sterilization Method | Autoclave at 121°C for 25 min. |
| Formulation | Adenine 10mg/L; L-Arginine HCl 50mg/L; L-Aspartic Acid 80mg/L; L-Histidine HCl 20mg/L; L-Isoleucine 50mg/L; L-Leucine 100mg/L; L-Lysine HCl 50mg/L; L-Methionine 0mg/L; L-Phenylalanine 50mg/L; L-Threonine 100mg/L; L-Tryptophan 50mg/L; L-Tyrosine 50mg/L; Uracil 0mg/L; L-Valine 140mg/L; |
| For Use With (Application) | Used for S. cerevisiae growth media |
| pH | Solution pH: 4.24 at 25°C |
| Quantity | 100 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?