Learn More
STEMCELL Technologies CryoStor™ CS10
Beschreibung
- CryoStor™ CS10 is a uniquely formulated serum-free, animal component-free, and defined cryopreservation medium containing 10% dimethyl sulfoxide (DMSO)
- Designed to preserve cells in low temperature environments (-80°C to -196°C), CryoStor™ CS10 provides a safe, protective environment for cells and tissues during the freezing and thawing processes and during storage
- CryoStor™ CS10 is recommended for the cryopreservation of hepatocytes, tissue samples, human peripheral blood, CHO cells, myeloma cell lines, hybridomas, human mesenchymal stem cells, human embryonic and human induced pluripotent stem cells (ES cells and iPS cells) and other extremely sensitive cell types
- CryoStor™ CS10 is cGMP-manufactured with USP grade components
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Type | B Cells, CHO Cells, Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Hybridomas, Intestinal Cells, Macrophages, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Monocytes, Myeloma, NK Cells, Other, Pluripotent Stem Cells, T Cells |
| For Use With (Application) | Cryopreservation |
| Quantity | 5 x 10 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?