Beschreibung
Increase the usability of Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 storage systems with CryoPlus Series Racks and Holders.
Vertical Racks, Liquid Phase
- 2mL, 5 cardboard boxes (100 cell divider)
- 2mL, 12 carboard boxes (25 cell divider)
Vertical Racks, Vapor Phase
- 2mL, 4 cardboard boxes (100 cell divider)
Square Racks, Liquid Phase
- 2mL, 12 cardboard boxes (100 cell divider)
- 2mL, 13 cardboard boxes (100 cell divider)
- 2mL, 13 stainless steel boxes (100 cell divider)
- 4mL, 8 cardboard boxes (100 cell divider)
- 4mL, 8 stainless steel boxes (100 cell divider)
- 5mL, 7 cardboard boxes (100 cell divider)
Square Racks, Vapor Phase
- 2mL, 11 cardboard boxes (100 cell divider)
- 2mL, 11 stainless steel boxes (100 cell divider)
- 4mL, 7 cardboard boxes (100 cell divider)
- 4mL, 7 stainless steel boxes (100 cell divider)
- 5mL, 6 cardboard boxes (100 cell divider)
Canister Cane Storage, Vapor Phase
- 2mL, 4mL, 5mL vial and straw canes, includes 8 canisters
Arrowhead Racks, Liquid Phase
- 2mL, 12 cardboard boxes (81 cell divider)
- 2mL, 13 cardboard boxes (81 cell divider)
- 2mL, 12 stainless steel boxes (81 cell divider)
- 4mL, 8 cardboard boxes (81 cell divider)
- 4mL, 8 stainless steel boxes (81 cell divider)
- 5mL, 7 cardboard boxes (81 cell divider)
Arrowhead Racks, Vapor Phase
- 2mL, 11 cardboard boxes (81 cell divider)
- 2mL, 11 stainless steel boxes (81 cell divider)
- 2mL, 10 cardboard boxes (81 cell divider)
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Square Rack, Vapor Phase |
| Capacity (English) | 7.06 cu. ft. |
| Capacity (Metric) | 2 mL |
| For Use With (Equipment) | CryoPlus 1, 2, 3, 4 |
| Includes | 11 Cardboard Boxes (100 Cell Divider) |
| Holds | 11 Boxes/Rack |
| Rack Capacity | 11 Boxes |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.