Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers
Product Code. 11831200 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, 2, 3, 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Holds:
Bags (25 mL)
Fenwal 4R5461 Bags (250 mL)
Fenwal 4R5462 Bags (500 mL)
Fenwal 4R9951 Bags (50 mL)
Gambro DF-200 Bags (500 mL)
Gambro DF-700 Bags (700 mL)
Vials (2 mL)
Type:
Canister
Canister Cane Storage, Vapor Phase
Frames, Liquid Phase
Frames, Vapor Phase
Platform Divider
Sliding Canister
Förpackningsstorlek
1 set
Each
Pack of 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11831200
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 4000369
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Maximize capacity and protect sample integrity with Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers, for use with CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage systems.
Maximize capacity and protect sample integrity. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers are for use with CryoPlus LN2 cryopreservation storage systems. Ideal for storing blood, blood components and bone marrow.
Frames (liquid)
  • 50mL bag capacity, Fenwal 4R9951, holds 7 canisters
  • 250mL bag capacity, Fenwal 4R5461, holds 4 canisters
  • 500mL bag capacity, Fenwal 4R5462, holds 4 canisters
  • 500mL bag capacity, Gambro DF-200, holds 4 canisters
  • 700mL bag capacity, Gambro DF-700, holds 4 canisters
Canisters
  • 50mL bag capacity, Fenwal 4R9951, swing arm canister
  • 250mL bag capacity, Fenwal 4R5461, sliding canister
  • 500mL bag capacity, Fenwal 4R5462, sliding canister
  • 500mL bag capacity, Gambro DF-200, sliding canister
  • 500mL bag capacity, Gambro DF-200, swing arm canister
  • 700mL bag capacity, Gambro DF-700, sliding arm canister
  • 700mL bag capacity, Gambro DF-700, swing arm canister
Platform Dividers
  • 50mL Fenwal 4R9951 for frames and canisters
  • 250mL Fenwal 4R5461 for frames and canisters
  • 500mL Fenwal 4R5462 for frames and canisters
  • 500mL Gambro DF-200 for frames and canisters
  • 700mL Gambro DF-700 for frames and canisters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type Frames, Liquid Phase
Capacity (Metric) 700 mL
Door Style Sliding
For Use With (Equipment) CryoPlus 1, 2, 3, 4
Holds Fenwal 4R5462 Bags (500 mL)
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.