missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPSF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 17739-1-AP-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
CPSF2 gene ontology annotations related to this gene include mRNA cleavage; mRNA polyadenylation.Specifications
| CPSF2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CPSF2 | |
| CPSF 100 kDa subunit, CPSF100, CPSF2, KIAA1367 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 299256, 51786, 53981 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.31 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| O35218, Q9P2I0 | |
| Cpsf2 | |
| CPSF2 Fusion Protein Ag11950 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?