Description
COX11 Polyclonal specifically detects COX11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifica
Specifica
| Antigen | COX11 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.0) |
| Gene Alias | COX11 (yeast) homolog, cytochrome c oxidase assembly protein, COX11 cytochrome c oxidase assembly homolog (yeast), COX11 homolog, cytochrome c oxidase assembly protein, COX11P, cytochrome c oxidase assembly protein COX11, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit 11 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human COX11 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?