Learn More
Corning™ Costar™ Stripettor™ Pipet Filler/Dispenser Replacement Parts
GREENER_CHOICE
Product Code. 11901991 Shop All Corning Products
Click to view available options
Type:
Pipet Holder
Recharger/Adapter
Replacement Filter, 0.2μm
Replacement Filter, 0.45μm
Unit Size:
Each
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11901991
missing translation for 'mfr': Corning™ 4914
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
For use with Stripettor™ filler/dispenser
  • PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoclavable Not Autoclavable
Type Recharger/Adapter
For Use With (Equipment) Costar™ stripettor pipet filler/dispenser
Electrical Requirements 120V 60Hz
Voltage 120 V
Frequency 60 Hz
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.