Beschreibung
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
- Flat, round, or V-shaped well bottom
- Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- RNase-/DNase-free
- Available sterile or nonsterile
Bestellinformation
Seal with Storage Mat III (sold separately).
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Clear |
| Material | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Sterile |
| Surface Treatment | Non-treated |
| Well Shape | Round |
| For Use With (Application) | Transport and longterm storage |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?