Learn More
Corning™ Microarray Storage Pouches
Product Code. p-2915418 Shop All Corning Products
Click to view available options
Description:
For 25 Slide Storage Box
For 5 Slide Mailer
Unit Size:
Pack of 50
Product Code. 10275842
Brand: Corning™ 40086
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Protect printed microarrays from light, humidity, and environmental contaminants
  • Tear-resistant, foil laminated pouches with 3 x 4 in. white marking label
  • Heat-sealable
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description For 25 Slide Storage Box
Quantity 50/Cs.
Color Gray
Type Storage Pouch
For Use With (Application) Printed microarrays
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt