Learn More
Corning™ DNA-BIND™ 96-Well Plates
Shop All Corning Products
Click to view available options
Color:
Clear
White
Quantity:
10/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek
Pack of 10
Pack of 50
Beskrivning
- Ready to use without surface preparation, prehybridization, or addition of expensive crosslinking reagents or highly purified oligos
- Ideal for hybridization and amplification
- Surface provides binding with high specificity and extremely low background
- Flat-bottom wells
Specifikationer
Specifikationer
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Clear |
| Material | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non-sterile |
| Well Shape | Round |
| For Use With (Application) | Ideal for hybridization and amplification |
| No. per Case | 10/Cs. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering