Description
96-well Microplates
- Features 96 large reservoir (reagent) wells and 96 corresponding protein wells
- Conical bottom protein wells allow improved centering of the protein drop.
- Compatible with manual pipettors and automation
- Novel merged well design provides efficient vapor space for protein crystallization.
- Reservoir and protein wells are positioned to be compatible with multi-head dispensing equipment.
384-well Microplate
- Meets ANSI/SBS standard footprint dimensions for microplates
- Ideal for fully automated crystal screening
- Features 192 reservoir wells and 192 corresponding protein wells
- Flat bottom protein wells are optimized for imaging of crystals.
- Reservoir and protein wells are positioned to be compatible with multi-head dispensing equipment.
Spécification
Spécification
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 16 x 24 |
| Color | Clear |
| Material | Advanced Polymer |
| No. of Wells | 384 |
| Sterility | Non-sterile |
| Surface Treatment | Non-treated |
| Well Shape | Flat Bottom (F-well) |
| Includes | 192 reservoir wells and 192 corresponding protein wells |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?