Beschreibung
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 0.5 L |
| Tubing Style | Heat sealable flexible tubing |
| Film Description | EVA |
| No. per Case | 1/Ea. |
| No. per Pack | 1/Pk. |
| Port Detail | Male MPC connector with 0.25 in. barb, female MPC cap, female MPC connector with 0.25 in. barb, male MPC plug, break-off injection site |
| Quantity | Each |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?