Learn More
JULABO™ CORIO™ CP-201F Refrigerated/Heating Circulator
Código de producto. 16469339
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
3 to 4 L
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16469339
missing translation for 'mfr': JULABO™ 9013702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Refrigerated Circulators feature enhanced pump performance for easy temperature control tasks up to 200°C.
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy switching between internal and external circulation
  • External pump connections
  • Powerful and infinitely adjustable pressure pump
  • USB connection
  • RS232 interface for online communication
  • Space-saving cooling coil design yields more usable space in the bath tank
  • Bath lid and drain tap included
  • Removable ventilation grid
  • Refrigeration unit without side vents
  • Class III (FL) according to DIN 12876-1
Especificaciones
Ambient Temperature 5 to 40°C
Controller Type PID1
Capacity (Metric) 3 to 4 L
Cooling Capacity 0.2 kW at 20°C
Flow Rate 8 to 27 L/min.
Temperature Range -20°C to +200°C
Display LED
External Circulation Yes
Heating Capacity 2 kW
Includes 2 Barbed fittings for tubing 8 and 12 mm ID. (Pump connections M16x1 male)
Pump Capacity 0.1 to 0.7 bar
Refrigerant R134a
Temperature Stability ±0.03°C
Timer Yes
USB Connections Yes
Viscosity Max. 50 cST
Dimensions (D x W x H) Interior 13 x 15 x 15 cm
Dimensions (L x W x H) 41 x 44 x 44 cm
Weight (Metric) 24.7 kg
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.