Learn More
Copper, plasma standard solution, Specpure™ Cu 10,000μg/mL
Product Code. 11397927
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
50mL
Product Code. 11397927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014372.AE
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL Number MFCD00010965
Especificaciones
Physical Form Liquid
Concentration Cu in 5% HNO3
UN Number UN3264
Quantity 100 mL
Grade Specpure
Chemical Name or Material Copper plasma standard solution, Cu 10000μg/mL
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado