Learn More
Copper(II) trifluoromethanesulfonate, 99%
Product Code. 11349277
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
50g
Product Code. 11349277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040133.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34946-82-2 | CHCuF3O3S | 213.617 g/mol
Copper(II) trifluoromethanesulfonate is a mild lewis acid. It is used as catalyst which promotes dehydration of alcohols and diols to alkenes at ambient temperatures. It is widely used to generate carbenoid species from ?-diazo esters and ketones, via in situ reduction to the Cu(I) species. It is also promotes the reaction between diazo esters and imines to give aziridines. It catalyzes syn-selective aldol condensation of (Z)-silyl enol ethers with aldehydes, Friedel-Crafts alkylation, acylation reactions of aromatics and addition of trimethylsilyl cyanide to carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34946-82-2
Molecular Formula CHCuF3O3S
Molecular Weight (g/mol) 213.617
MDL Number MFCD00077492
InChI Key GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
IUPAC Name copper;trifluoromethanesulfonic acid
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Specifications
Melting Point (decomposition)
Color Blue to White
Physical Form Powder
Quantity 50 g
UN Number UN3261
Beilstein 4028198
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 361.68
Percent Purity ≤99%
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt