Learn More
Copper(II) Sulfate Anhydrous, Supelco™
Product Code. 15874300
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15874300 1 kg 1kg
15864300 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15874300 Supplier Supelco Supplier No. 1027911000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-98-7
Specifications
Quantity 1 kg
MDL Number MFCD00010981
Synonym Copper(II) sulfate anhydrous, Copper(II) sulfate anhydrous
Molecular Weight (g/mol) 159.61
Grade Research
Density 3.60 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Copper(II) Sulfate Anhydrous
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.