Läs mer
Copper(II) Oxide, TRC
Produktkod. 30137857
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
30137857 25 g 25g
30135099 50 g 50g
30011741 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137857 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC68535025G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-38-0
Molecular Formula CuO
Molecular Weight (g/mol) 79.55
Synonym BYK-LP x 20704, Banacobru OL, Black copper oxide, C.I. 77403, C.I. Pigment Black 15, Coopers Permatrace Copper, Copacaps, Copinox Lamb, Copper Brown, Copper monooxide, Copper monoxide, Copper monoxide (CuO), Copper oxide, Copper oxide (Cu4O4), Copper(2+) oxide, Copper(II) oxide, Copper(II) oxide (CuO), Copporal, Cupric oxide, ET, N 120, N 120 (oxide), N 520, NSC 83537, NanoActive CuO, NanoArc U 1102DBE, Nanotek CuO, Nanotek CuO-C, YC
IUPAC Name oxocopper
SMILES O=[Cu]
Specifikationer
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/Cu.O
Formula Weight 78.9245
Chemical Name or Material Copper(II) oxide
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.