Specifications
Specifikationer
| Boiling Point | 1490°C |
| Melting Point | 430°C |
| Color | Gray |
| pH | 5.0 (at 50.00g/L 20°C) |
| Quantity | 250 g |
| Linear Formula | CuCl |
| UN Number | UN2802 |
| Solubility Information | Slightly soluble in water, 0.47g/L at 20°C (USP brand) |
| Formula Weight | 99g/mol |
| Percent Purity | ≥97.0% |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?